missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
E2F6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-69000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
E2F6 Polyclonal antibody specifically detects E2F6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
| E2F6 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL | |
| E2F transcription factor 6, E2F-6MGC111545, transcription factor E2F6 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: AVKAPAETRLDVPAPREDSITVHIRSTNGPIDVYLCEVEQGQTSNKRSEGVGTSSSESTHPEGPEEEENPQQSEELLEVSN | |
| 100 μg | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 1876 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido