Learn More
E2F6 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30158100
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30158100 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30158100
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP299406CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
E2F6 Polyclonal antibody specifically detects E2F6 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno E2F6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen E2F transcription factor 6, E2F-6MGC111545, transcription factor E2F6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human E2F6
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1876
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG