missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E260, MedChemExpress

Código de producto. 16465416
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16465416 100 mg 100 miligramos
16490867 50 mg 50 miligramos
16464568 10 mg 10 miligramos
16443136 25 mg 25 miligramos
16407287 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16465416

Marca: Medchem Express HY112097

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress E260 is a Fer/FerT kinase inhibitor.

E260 is a Fer/FerT kinase inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material E260
CAS 1241537-79-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H34N6S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (2.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C1=CC=C(C2=CN3C(SC(N4CCC(CN5CCN(C)CC5)CC4)=N3)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 438.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.63
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.