Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal electrónicas E1-ClipTip™
GREENER_CHOICE
Product Code. 15643036
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 a 125 μL
De 0,5 a 12,5 μl
De 1 a 30 μl
De 10 a 300 μl
De 15 a 1250 μl
De 30 a 850 μl
Número de canales:
8
12
16
Puntas compatibles:
0,1 a 3 μL
0,2 a 10 μL
0,5 a 10 μL
ClipTip 1000
ClipTip 12,5
ClipTip 1250
ClipTip 200
ClipTip 300
Unit Size:
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15643036
Brand: Thermo Scientific™ 4671030BT
This item is not returnable. View return policy
Automatice las tareas diarias de pipeteo de microplacas de 96 y 384 pocillos con la seguridad sellada de la tecnología ClipTip en estas pipetas multicanal electrónicas, que ofrecen versatilidad y personalización.
Con una mayor versatilidad y personalización, la pipeta multicanal electrónica Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ automatiza tareas diarias en microplacas de 96 y 384 pocillos con el sellado de seguridad de la tecnología Thermo Scientific™ ClipTip™. Vuelva a disfrutar del pipeteo con una funcionalidad óptima para todas las aplicaciones y las preferencias de usuarios. La NUEVA aplicación My Pipette™ Creator permite programar E1-ClipTip desde la comodidad de su equipo.
Innovadora tecnología de interfaz de puntas de bloqueo ClipTip*
  • La punta se bloquea y sella en su sitio hasta que se expulsa: las puntas no se caen con lo que no se desperdician valiosas muestras.—
  • Sellado completo para asegurar el volumen de muestra en cada punta para una mayor exactitud y precisión.
  • Las puntas están conectadas y se expulsan con una ligera presión: elimina la frustración a la hora de colocar las puntas en la pipeta.—
My Pipette Creator revoluciona los métodos de pipeteo con una nueva era tecnológica.
  • Nueva aplicación de pipeteo basada en web con tecnología de Thermo Fisher Cloud.
  • Permite programar y compartir de manera eficaz y centralizada los protocolos entre pipetas E1-ClipTip y compañeros de trabajo.
  • Ofrece protocolos preprogramados para descargar y compartir muchos de sus kits favoritos de reactivos y protocolos de pipeteo.
  • Conecte la pipeta E1-ClipTip a la aplicación por medio de una conexión Bluetooth** o USB.
  • Acelere la colaboración y la reproducibilidad con comodidad desde su ordenador.
La pipeta E1-ClipTip le ayuda a disfrutar del pipeteo
  • La pipeta E1-ClipTip se ha diseñado para optimizar la comodidad y facilitar el uso: el sistema de expulsión electrónica de las puntas y el pipeteo accionado con el dedo índice permite que el pulgar esté relajado durante el pipeteo.
  • Dos opciones de funcionamiento: ajustes predefinidos o de matriz paso a paso con parámetros para las aplicaciones más frecuentes.
  • La función de programación le permite almacenar 30 de sus protocolos más habituales de matriz o de ajustes predefinidos con un nombre específico.
  • Conecte su pipeta E1-ClipTip con la aplicación My Pipette Creator de manera cómoda a través de una conexión Bluetooth**.
  • Los cinco perfiles diferentes de usuario ofrecen configuraciones personalizadas para varios usuarios y protocolos.
  • Con la función MyPipette™, puede personalizar la vista del menú principal organizando los iconos en el orden que prefiera o creando métodos abreviados para sus funciones de pipeteo y programas favoritos. También puede proteger los ajustes importantes de edición accidental con una contraseña.
  • La monitorización y la calibración le recuerdan cuándo se debe enviar la pipeta para mantenimiento.
  • Batería de iones de litio para un rendimiento duradero y una recarga rápida. Puede recargarla con el soporte de carga o un enchufe, usted decide.
  • 2 años de garantía tras un sencillo registro en la web.
Pipeta E1-ClipTip y puntas ClipTip para cada aplicación
  • Elija su E1-ClipTip entre un intervalo de volumen de 0,5 μl a 1250 μl:
    • Monocanales
    • Multicanales con 8, 12 o 16 canales en formatos de 96 y 384
    • Multicanales con espaciado ajustable de puntas con 6, 8 y 12 canales en formatos de 96 y 384
  • Amplia selección de puntas ClipTip:
    • Hay puntas ClipTip disponibles en formato de 96 para 20, 50, 200, 300, 1000 y 1250 μl
    • Hay puntas ClipTip disponibles en formato de 384 para 12,5, 30 y 125 μl
    • Varias opciones de envasado: con filtro, estériles, no estériles, en gradillas y para recarga
* Las pipetas E1-ClipTip 12.5 y todas las pipetas 384 E1-ClipTip utilizan tecnología de ajuste a presión y sellado.
** Hay modelos Bluetooth disponibles en los siguientes países/regiones: Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Italia, Japón, (República de) Corea, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos y Ciudad del Vaticano. En otros países, se deben utilizar los números de catálogo sin la extensión BT.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Todas las marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific y sus filiales a menos que se especifique lo contrario. Bluetooth™ es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Puntas compatibles 0,5 a 10 μL
Color Violeta
Para utilizar con ClipTip™ 384 30
Modelo Bluetooth
Número de canales 16
Línea de productos E1-ClipTip
Programable Sí
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) De 1 a 30 μl
Incrementos 0,01μL
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.