missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ E-selectin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (102), Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
269.00€ - 538.00€
Especificaciones
| Antígeno | E-selectin |
|---|---|
| Clon | 102 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17749713
|
Invitrogen™
MA543356 |
50 μL |
269.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17789683
![]() |
Invitrogen™
MA543138 |
100 μL |
538.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Specificity: Rat E-Selectin/CD62e/SELE
Leukocytes adhere to the blood vessel endothelium during extravasation in postcapillary venules of lymph nodes. In addition, leukocyte adhesion occurs in the capillaries and small venules at any site in the body after onset of inflammation. This response is immediate and involves a cascade of adhesion receptors. At the endothelial surface members of the selectin and immunoglobulin superfamilies participate in this cascade. Selectins are C-type cell surface lectins that play a role in leukocyte adhesion to the blood vessel wall endothelium. E-selectin (CD62E) is an endothelial cell specific selectin that is expressed only after activation with proinflammatory cytokines. In vitro experiments have shown that IL-1, TNFalpha and bacterial wall components like lipopolysaccharides induce the transcription of E-selectin in a NFkB dependent signaling cascade. E-selectin has been associated with blood vessel endothelium in diverse inflammatory situations.Especificaciones
| E-selectin | |
| 1 mg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with no preservative | |
| CD62 antigen-like family member E; CD62E; e selectin; Elam; ELAM1; ELAM-1; endothelial adhesion molecule 1; endothelial leukocyte adhesion molecule; endothelial leukocyte adhesion molecule 1; endothelial leukocyte adhesion molecule I; ESEL; E-selectin; LECAM2; leukocyte endothelial cell adhesion molecule 2; leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 2; RP1-117P20.2; SELE; selectin E; selectin E (endothelial adhesion molecule 1); selectin, endothelial cell | |
| SELE | |
| IgG | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 102 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat | |
| P98105 | |
| 25544 | |
| Recombinant Rat E-Selectin/CD62e/SELE Protein. | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| SELE |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto