Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Ultra Low Range DNA Ladder
Descripción
Includes
Escalera de ADN y un vial de tampón de carga de muestras 1X E-Gel™
La escalera de ADN de rango ultrabajo Invitrogen E-Gel está diseñada para el dimensionamiento y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en un intervalo de 10 bp a 300 bp. La escalera de ADN de rango ultrabajo E-Gel está formada por nueve fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía con bandas de referencia en 100 bp para una orientación cómoda.
La escalera de ADN de rango ultrabajo E-Gel está específicamente formulada para proporcionar un rendimiento óptimo en geles de agarosa prefundidos E-Gel.
Características destacadas de la escalera de ADN de rango ultrabajo E-Gel:
- Rendimiento: optimizado para su uso en geles de agarosa E-Gel al 4 %
- Bandas nítidas y claras: fragmentos purificados mediante cromatografía para ofrecer resultados uniformes y fiables, estable a temperatura ambiente hasta seis meses
- Listo para su uso: mezclado previamente con tampón de carga
- Cómoda: provista con tampón de carga de muestras 1X E-Gel
- Preciso: una cantidad exacta de ADN en cada banda
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Escalera de ADN de rango ultrabajo E-Gel de 2 x 1 ml • Tampón de carga de muestras E-Gel 1X de 1,25 ml Almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C durante un máximo de seis meses. Para periodos más largos, almacenar a -20 °C. |
| Concentración | 0,025 µg/µL |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Listo para cargar | Sí |
| Volumen de carga de muestras | 1,25 mL |
| Intervalo de tamaños | 10 bp - 300 bp |
| Volumen (métrico) | 2 x 1000 µl |
| Compatibilidad del gel | E-Gels de peine doble, E-Gels de peine simple |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Cantidad | 100 applications |
| Mostrar más |