Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Simple Runner Electrophoresis Device
Código de producto. 15706558
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de gel vertical SureCast
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15706558 Sistema de gel vertical SureCast cada uno
1 options
Código de producto. 15706558
Marca: Invitrogen™ G8000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Dispositivo de electroforesis E-Gel Simple, cable de alimentación con adaptador universal
Dispositivo automatizado listo para su uso con geles de agarosa prefabricados E-Gel™ de rendimiento habitual.
El dispositivo de electroforesis Invitrogen E-Gel Simple es un dispositivo automatizado fácil de usar diseñado para su uso con geles de agarosa prefabricados E-Gel de rendimiento habitual. El dispositivo de transferencia E-Gel Simple viene preprogramado con protocolos de 15 y 30 minutos para un funcionamiento sencillo y cómodo del dispositivo.
Las características incluyen:
  • Separación rápida de ADN: separación de las muestras en minutos
  • Práctico: tamaño reducido y ligero
  • Fácil de usar: interfaz intuitiva fácil de usar y protocolos preprogramados
Comodidad insuperable de los geles de agarosa E-Gel prefabricados en seco
Procese muestras de ADN en 15 - 30 minutos con geles de agarosa E-Gel secos prefabricados y preteñidos. La tecnología de gel de agarosa prefabricado en seco E-Gel aporta rapidez y comodidad al eliminar la necesidad de preparar o teñir los geles. Los geles de agarosa E-Gel están disponibles en una amplia variedad de porcentajes de gel y con dos opciones de tinciones de ADN.
El dispositivo de electroforesis E-Gel Simple es compatible con geles de agarosa E-Gel con peine sencillo o doble con tinciones con bromuro de etidio o SYBR Safe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Un dispositivo de electroforesis
• Un adaptador de alimentación universal
Para utilizar con (equipo) Sistema de gel vertical SureCast
Línea de productos E-Gel
Tipo Dispositivo de electroforesis de canal sencillo
Cantidad 1 device
Condiciones de envío Temperatura ambiente