Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, CloneWell II 0.8%
Descripción
Includes
Sistema de electroforesis E-Gel Power Snap, gafas de visualización naranjas, adaptador para gel de agarosa E-Gel Go!, cable específico para la región con adaptador de alimentación.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit with 0.8% E-Gel CloneWell II agarose gels provides everything you need for faster and more effective DNA fragment isolation in a cloning workflow.
El kit de inicio del sistema de electroforesis Invitrogen E-Gel Power Snap con geles de agarosa E-Gel CloneWell II al 0,8 % proporciona todo lo necesario para aislar fragmentos de ADN de forma más rápida y efectiva en un flujo de trabajo de clonación.
El kit incluye:
- 10 geles de agarosa E-Gel CloneWell II con SYBR Safe al 0,8 % (n.º de cat. G661818)
- Sistema de electroforesis E-Gel Power Snap (n.º de de cat. G8100)
- Estándar de ADN Plus Express de 1 kb con tampón de carga de muestras E-Gel (1X) (n.º de cat. de cat. 10488091)
Garantía
Garantía de 1 años
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 1 electrophoresis device • 10 E-Gel CloneWell II gels • 1 vial E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder • 1 power adapter • 1 pair of viewing glasses Store at room temperature. |
| Tipo | Kit de inicio de sistema de electroforesis |
| Cantidad | 1 Kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tensión máx. | 240 V CA (fuente de alimentación), 48 V CC (dispositivo de electroforesis) |
| Tensión | 240 VAC |