Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ EX Double Comb Agarose Gels
Código de producto. p-7182813
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 geles
Geles 2 x 10
Geles 5 x 10
Intervalo de separación:
De 100 bp a 5 kb
De 50 bp a 2 kb
Porcentaje del gel:
1%
1 %
2%
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Intervalo de separación Porcentaje del gel unitSize
17115632 10 geles De 100 bp a 5 kb 1% paquete de 10
17126378 Geles 2 x 10 De 100 bp a 5 kb 1 % paquete de 20
17136378 Geles 5 x 10 De 100 bp a 5 kb 1 % paquete de 50
16865321 10 geles De 50 bp a 2 kb 2% paquete de 10
16875321 Geles 2 x 10 De 50 bp a 2 kb 2% paquete de 20
16885321 Geles 5 x 10 De 50 bp a 2 kb 2% paquete de 50
6 options
Código de producto. 17115632
Marca: Invitrogen™ A42345
Los geles de agarosa con peine doble prefundidos Invitrogen™ E-Gel™ EX están diseñados para electroforesis de muestras de ADN ultrasensible y práctica, en tan solo 5–10 minutos.
Invitrogen E-Gel EX Double Comb precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA sample electrophoresis in as little as 5–8 minutes. Each E-Gel EX Double Comb gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run. E-Gel EX Double Comb gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, plasmid preparations, and genotyping samples.
Los geles de agarosa prefabricados con doble peine Invitrogen™ E-Gel™ EX están diseñados para una electroforesis de muestras de ADN ultrasensible y cómoda en tan solo 5–10 minutos. Cada casete de gel con doble peine E-Gel™ EX contiene la tinción y todos los componentes necesarios para separar y analizar con eficacia los geles: tan solo cargue las muestras y lleve a cabo la tarea. Los geles con doble peine E-Gel™ EX son ideales para analizar productos de PCR, digeridos de restricción, preparaciones de plásmidos o muestras de genotipado.
Las características de los geles de agarosa con doble peine E-Gel™ EX incluyen:
  • Configuración instantánea: los geles de agarosa E-Gel™ prefabricados están listos para usarlos cuando usted lo esté, y no requieren preparación de gel ni tampones adicionales
  • Alta sensibilidad: detecta 1 ng de muestra de ADN
  • Análisis rápido: completa la separación de la muestra de ADN de 5 a 10 minutos
  • Control durante el proceso: visualice la migración de muestras de ADN en tiempo real
  • Acceso sencillo a las muestras: diseño de casete abierto que permite introducir el gel fácilmente para una escisión sencilla de la muestra de ADN o transferencia a membranas
  • Para ADN: ideal para análisis de muestras de ADN
Detección ultrasensible de ADN
™ Los geles de doble Comb E-Gel EX incluyen la tinción de ADN SYBR Gold y se han desarrollado para una sensibilidad máxima, lo que demuestra una sensibilidad hasta cinco veces mayor que los geles comparables que contienen bromuro de etidio. Esta excelente sensibilidad le permite utilizar menores cantidades de muestras, lo que ahorra tiempo y dinero.
Análisis rápido y cómodo
Los geles con doble peine E-Gel™ EX son nuestros geles de agarosa de resolución más rápida, lo que permite el análisis de muestras en tan solo 5-10 minutos. Cada gel con doble peine E-Gel™ EX contiene agarosa, electrodos, tinte de ADN SYBR Gold y un sistema de intercambio iónico sin tampón empaquetado dentro de un casete desechable seco. La tecnología E-Gel™ no requiere ninguna preparación de gel o tampón, ni pasos de filtración de gel. Solo tiene que cargar las muestras y procesar.
Supervisión en tiempo real de la migración del ADN
Los geles con doble peine E-Gel™ EX incluyen tinción de gel de ADN SYBR Gold II con una longitud de onda de excitación en el espectro de luz azul. Cuando se utiliza en el dispositivo de electroforesis E-Gel™ Power Snap con transiluminador de luz azul integrado, se habilita el control en tiempo real menos peligroso de la migración del ADN sin riesgo para los ojos o posible daño de la muestra, a diferencia de la iluminación UV.
Fácil acceso al gel
Los casetes con peine doble E-Gel™ EX están diseñados para una apertura cómoda con una espátula para geles (n.º de cat EI9010), para facilitar la escisión de bandas específicas o la transferencia del gel a una membrana para el análisis de Southern blotting.
Marcadores de ácido nucleico
Para un análisis óptimo de ADN en™ geles de doble Comb E-Gel EX, recomendamos una escalera™ de ADN E-Gel de 1 Kb Plus Express especialmente formulada (cat. cat. 10488091) o el marcador de ADN de 50 bp E-Gel™ (n.º de cat. 10488099) o el marcador de ADN de gama alta E-Gel™ 96 (n.º de cat. 12352019). Nuestros estándares listos para usar de alta calidad están formulados utilizando fragmentos de ADN purificados por cromatografía individual y son adecuados para su almacenamiento a temperatura ambiente.
Dispositivos de procesamiento y de adquisición de imágenes
Los geles con peine doble E-Gel™ EX requieren el sistema de electroforesis E-Gel™ Power Snap para el funcionamiento y la visualización del gel. El sistema consta de un dispositivo de electroforesis y una cámara para una separación y análisis rápidos y prácticos del gel con peine doble E-Gel™ EX.
Disponible en diversos formatos de gel
Los geles de agarosa E-Gel™ están disponibles en una variedad de formatos de porcentajes de gel, tintes y pocillos. Los geles con peine doble E-Gel™ EX de 22 pocillos están disponibles en gel al 1 % y al 2 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatible Ladders Marcador E-Gel™ Plus Express de 1 kb
Contenido y almacenamiento • Cada caja contiene 10 geles
Almacenar a temperatura ambiente. No congelar.
Evite los puntos fríos cerca de congeladores u otros entornos no controlados.
Porcentaje del gel 1%
Tipo de gel E-Gel
Intervalo de separación De 100 bp a 5 kb
Pocillos 22 pocillos
Cantidad 10 geles
Diseño del pocillo Peine doble
Tipo de producto Gel de agarosa
Stain Type SYBR™ Gold