Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose Gels
Código de producto. p-7162467
Change view
Click to view available options
Cantidad:
8 geles
Geles 4 x 8
Intervalo de separación:
De 100 a 2000 bp
De 100 bp a 2 kb
De 400 a 10 000 bp
De 400 bp a 10 kb
Stain Type:
Bromuro de etidio
SYBR™ Safe
Porcentaje del gel:
1 %
2%
Tamaño de la unidad:
700 g
cada uno
paquete de 32
paquete de 8
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Intervalo de separación Stain Type Porcentaje del gel unitSize
11564866 8 geles De 400 a 10 000 bp Bromuro de etidio 1 % paquete de 8
16893806 8 geles De 400 bp a 10 kb SYBR™ Safe 1 % 700 g
17186448 Geles 4 x 8 De 400 bp a 10 kb SYBR™ Safe 1 % paquete de 32
11574866 8 geles De 100 a 2000 bp Bromuro de etidio 2% paquete de 8
10063143 8 geles De 100 bp a 2 kb SYBR™ Safe 2% cada uno
17196448 Geles 4 x 8 De 100 bp a 2 kb SYBR™ Safe 2% paquete de 32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11564866 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G700801
Edge
Includes
Cada caja de geles E-Gel 96 contiene ocho geles y un manual.
Diseñado para electroforesis de muestras de ADN rápida, cómoda y segura
Invitrogen E-Gel 96 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA gel stain are designed for fast, convenient, and safe DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
  • Cada gel contiene 96 carriles de muestra y ocho carriles de marcadores excelentes para la detección de múltiples productos de PCR, preparaciones de plásmidos y digestiones de restricción
  • El formato de pocillos escalonados proporciona una longitud de recorrido de 1,6 cm que resuelve fragmentos de entre 100 bp y 10 kb
  • El formato de carga es compatible con pipetas multicanal y los robots de manipulación de líquidos de 8, 12 y 96 pines más utilizados
  • Con un tiempo de ejecución de 12 minutos, se pueden resolver hasta 20.000 muestras en un solo día
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Cada caja de geles E-Gel™ 96 contiene 8 geles y un manual
Almacenar a temperatura ambiente.
Porcentaje del gel 1 %
Tipo de gel E-Gel
Intervalo de separación De 400 a 10 000 bp
Pocillos 96 pocillos
Cantidad 8 geles
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Gel de agarosa
Stain Type Bromuro de etidio