Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose Gels
Descripción
Invitrogen E-Gel 96 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA gel stain are designed for fast, convenient, and safe DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
Los geles de agarosa prefundidos de alto rendimiento Invitrogen E-Gel 96 con tinción de gel de ADN SYBR Safe están diseñados para electroforesis de muestras de ADN rápida, cómoda y segura. Cada casete de gel de agarosa E-Gel contiene todos los componentes y tinciones necesarios para una separación y un análisis eficaces del gel: solo tiene que cargar las muestras y procesar.
El exclusivo formato de 96 pocillos escalonados proporciona una longitud de recorrido de 1,6 cm que resuelve fragmentos de ADN entre 100 bp y 10 kb. Cada gel contiene 96 carriles de muestra y ocho carriles de marcadores, ideales para la detección de múltiples productos de PCR, preparaciones de plásmidos y digestiones de restricción. El formato de carga E-Gel 96 es compatible con pipetas multicanal y los robots de manipulación de líquidos de 8-, 12- y 96- pines más utilizados. Con un tiempo de procesamiento de 12 minutos, se pueden procesar hasta 20 000 muestras en un solo día.
Cada casete se etiqueta individualmente con un código de barras EAN39, reconocido por la mayoría de los lectores de códigos de barras robóticos disponibles comercialmente.
Las características de los geles E-Gel 96 incluyen:
• Análisis de alto rendimiento: contienen 96 carriles de muestras y 8 carriles de marcadores
• Compatible con automatización: adecuado para su uso con las micropipetas multicanal y los robots de manipulación de líquidos de 8, 12 y 96 pines más utilizados
• Escalable: resuelve hasta 384 muestras en una ejecución combinando hasta cuatro dispositivos E-Base principal y secundario
• Opción más segura: contiene tinción de ADN SYBR Safe, una alternativa más segura al bromuro de etidio
• Alto rendimiento: detecta 2–3 ng de ADN de muestra con un intervalo de tiempo de solo ∼ 12 minutos
Opción más segura
Elija los geles tintados de ADN SYBR Safe para minimizar la exposición a factores dañinos y de mutación como el bromuro de etidio o los rayos UV. Los geles de agarosa E-Gel prefabricados con SYBR Safe, en combinación con la iluminación azul, ofrecen una mejor integridad de las muestras y un entorno de trabajo más seguro.
A diferencia del bromuro de etidio, la tinción de ADN más comúnmente incorporada en los geles de agarosa, la tinción de gel de ADN SYBR Safe es una tinción de ADN no tóxica y no mutagénica más segura para el usuario, más segura para el medio ambiente y que puede ahorrar costes generales institucionales en su eliminación.
Análisis rápido y cómodo
Los geles de agarosa E-Gel permiten un análisis rápido y de alto rendimiento con una sensibilidad de detección de 2–3 ng de ADN de muestra por banda y un tiempo de separación 2–3 veces más rápido que el de los geles convencionales que vertemos nosotros mismos. Cada gel de agarosa E-Gel contiene agarosa, electrodos, tinción de ADN SYBR Safe y un sistema de intercambio de iones sin tampones envasado dentro de un casete desechable seco. La tecnología E-Gel no requiere ninguna preparación de geles o tampones ni pasos de decoloración del gel. Solo tiene que cargar las muestras y procesar.
Marcadores de ácido nucleico
Para un análisis óptimo de ADN en geles de agarosa E-Gel 96, le recomendamos la escalera de ADN de alto rango E-Gel 96 especialmente formulada (Cat. Nro. 12352019) o la escalera de ADN de bajo rango cuantitativo E-Gel (Cat cat. 12373031). Nuestras escaleras de alta calidad y listas para usar están formuladas utilizando fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía y pueden almacenarse a temperatura ambiente.
Dispositivos de ejecución y obtención de imágenes
Los geles de agarosa E-Gel de alto rendimiento requieren el dispositivo de electroforesis E-base para el procesamiento del gel.
Disponible en una amplia variedad de formatos de gel
Los geles de agarosa E-Gel están disponibles en una amplia variedad de formatos según el porcentaje de gel, la tinción y los pocillos. Los geles de agarosa E-Gel 96 y 48 de alto rendimiento con SYBR Safe están disponibles en porcentajes de gel del 1 % y 2 %.
Especificaciones
Especificaciones
| Compatible Ladders | Marcador de ADN de alto rango E-Gel™ 96 |
| Contenido y almacenamiento | • Cada caja contiene 8 geles Almacenar a temperatura ambiente. No congelar. Evite los puntos fríos cerca de congeladores u otros entornos no controlados. |
| Porcentaje del gel | 1 % |
| Tipo de gel | E-Gel |
| Intervalo de separación | De 400 bp a 10 kb |
| Pocillos | Pocillo de 96 + 8 |
| Cantidad | Geles 4 x 8 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Gel de agarosa |
| Stain Type | SYBR™ Safe |