Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa E-Gel™ 48 con tinte de gel SYBR™ Safe DNA, 2%
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17116458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
8 geles
Geles 4 x 8
Intervalo de separación:
De 10 bp a 400 bp
De 10 bp a 500 bp
De 400 bp a 10 kb
De 50 bp a 3 kb
Porcentaje del gel:
1 %
2%
4%
Stain Type:
Bromuro de etidio
SYBR™ Safe
Tamaño de la unidad:
700 g
paquete de 32
paquete de 8
Código de producto. Cantidad Intervalo de separación Porcentaje del gel Stain Type unitSize
17116458 Geles 4 x 8 De 10 bp a 500 bp 4% SYBR™ Safe paquete de 32
10133992 8 geles De 400 bp a 10 kb 1 % Bromuro de etidio paquete de 8
16803816 8 geles De 400 bp a 10 kb 1 % SYBR™ Safe 700 g
16533994 Geles 4 x 8 De 400 bp a 10 kb 1 % SYBR™ Safe paquete de 32
10327312 8 geles De 50 bp a 3 kb 2% Bromuro de etidio paquete de 8
16595701 8 geles De 50 bp a 3 kb 2% SYBR™ Safe paquete de 8
17106458 Geles 4 x 8 De 50 bp a 3 kb 2% SYBR™ Safe paquete de 32
10664763 8 geles De 10 bp a 400 bp 4% Bromuro de etidio paquete de 8
17146622 8 geles De 10 bp a 500 bp 4% SYBR™ Safe paquete de 8
9 options
Código de producto. 17116458
Marca: Invitrogen™ G820844
Los geles de agarosa prefundidos de alto rendimiento Invitrogen™ E-Gel™ 48 con tinción de gel de ADN SYBR Safe están diseñados para electroforesis de muestras de ADN rápida, cómoda y menos peligrosa.
Invitrogen E-Gel 48 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
Los geles de agarosa prefundidos de alto rendimiento Invitrogen™ E-Gel™ 48 con tinción de gel de ADN SYBR Safe están diseñados para electroforesis de muestras de ADN rápida, cómoda y menos peligrosa. Cada casete de gel de agarosa E-Gel™ contiene todos los componentes y tinciones necesarios para una separación y un análisis eficaces del gel: solo tiene que cargar las muestras y procesar.
Cada gel contiene 48 pocillos de muestras y cuatro pocillos de marcadores en agarosa de alta resolución al 1 %, 2 % o 4 % con una longitud de recorrido de 3,2 cm. Los distintos porcentajes de agarosa se utilizan para separar fragmentos de ADN de diferentes tamaños:
  • Geles de agarosa al 1 %: Fragmentos de ADN entre 400 bp y 10 kb
  • Geles de agarosa al 2%: Fragmentos de ADN entre 50 bp y 3 kb
  • Geles de agarosa al 4%: Fragmentos de ADN entre 10 bp y 500 bp
Cada casete se etiqueta individualmente con un código de barras EAN39, reconocido por la mayoría de los lectores de códigos de barras robóticos disponibles comercialmente.
Características de los geles E-Gel™:
  • Análisis de alto rendimiento: contiene 48 carriles de muestra y 4 carriles de marcador por gel
  • Compatible con automatización: adecuados para su uso con pipetas multicanal y robots de manipulación de líquidos de 8 y 12 pines más utilizados
  • Ampliable: resuelva hasta 192 muestras en una sola secuencia combinando hasta cuatro dispositivos E-base madre e hija
  • La opción menos peligrosa: contiene tinción SYBR Safe DNA, una alternativa menos peligrosa al bromuro de etidio
  • Alto rendimiento: detecte 2–3 ng de ADN de muestra con un tiempo de separación de tan solo ∼ 20 minutos
Opción menos peligrosa
Elija los geles con tinción de ADN SYBR Safe para minimizar la exposición a factores peligrosos y mutagénicos, como el bromuro de etidio o UV. Los geles de agarosa prefundidos E-Gel™ con tinción SYBR Safe, junto con la transiluminación de luz azul, ofrecen una mejor integridad de las muestras y un entorno de trabajo menos peligroso. A diferencia del bromuro de etidio, la tinción de ADN más comúnmente incorporada en los geles de agarosa, la tinción de gel SYBR Safe DNA es una tinción de ADN no tóxica y no mutagénica que es menos peligrosa para el usuario y para el medio ambiente, y que puede ahorrar costes institucionales generales en relación con su eliminación.
Análisis rápido y cómodo
Los geles de agarosa E-Gel™ permiten un análisis rápido y de alto rendimiento con una sensibilidad de detección de 2–3 ng de ADN de muestra por banda y un tiempo de separación 2–3 veces más rápido que el de los geles convencionales que vertemos. Cada gel de agarosa E-Gel™ contiene agarosa, electrodos, tinción de ADN SYBR Safe y un sistema de intercambio de iones sin tampones envasado dentro de un casete desechable seco. La tecnología E-Gel™ no requiere ninguna preparación de geles o tampones ni pasos de decoloración del gel. Solo tiene que cargar las muestras y procesar.
Marcadores de ácido nucleico
Para un análisis óptimo de ADN en geles de agarosa E-Gel™ 48, le recomendamos la escalera de ADN de alto rango E-Gel™ 96 especialmente formulada (Cat. Nro. 12352019) o la escalera de ADN de 50 bp E-Gel™ (Cat. cat. 10488099). Nuestras escaleras de alta calidad y listas para usar están formuladas utilizando fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía y pueden almacenarse a temperatura ambiente.
Dispositivos de ejecución y obtención de imágenes
Los geles de agarosa E-Gel™ de alto rendimiento requieren el dispositivo de electroforesis Invitrogen E-base para el procesamiento del gel.
Disponible en una amplia variedad de formatos de gel
Los geles de agarosa E-Gel™ están disponibles en una amplia variedad de formatos según el porcentaje de gel, la tinción y los pocillos. Los geles de agarosa de alto rendimiento E-Gel™ 96 y 48 con tinción SYBR Safe están disponibles en porcentajes de gel del 1 %, 2 % y 4 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatible Ladders Marcador de ADN de rango ultrabajo E-Gel™
Contenido y almacenamiento • Cada caja contiene 8 geles
Almacenar a temperatura ambiente. No congelar.
Evite los puntos fríos cerca de congeladores u otros entornos no controlados.
Porcentaje del gel 4%
Tipo de gel E-Gel
Intervalo de separación De 10 bp a 500 bp
Pocillos 48 pocillo
Características ecológicas Menos peligroso
Cantidad Geles 4 x 8
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Diseño del pocillo Peine doble
Tipo de producto Gel de agarosa
Stain Type SYBR™ Safe