Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa E-Gel™ 48 con tinte de gel SYBR™ Safe DNA, 2%
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17106458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
8 geles
Geles 4 x 8
Intervalo de separación:
De 10 bp a 400 bp
De 10 bp a 500 bp
De 400 bp a 10 kb
De 50 bp a 3 kb
Porcentaje del gel:
1 %
2%
4%
Stain Type:
Bromuro de etidio
SYBR™ Safe
Tamaño de la unidad:
700 g
paquete de 32
paquete de 8
Código de producto. Cantidad Intervalo de separación Porcentaje del gel Stain Type unitSize
17106458 Geles 4 x 8 De 50 bp a 3 kb 2% SYBR™ Safe paquete de 32
10133992 8 geles De 400 bp a 10 kb 1 % Bromuro de etidio paquete de 8
16803816 8 geles De 400 bp a 10 kb 1 % SYBR™ Safe 700 g
16533994 Geles 4 x 8 De 400 bp a 10 kb 1 % SYBR™ Safe paquete de 32
10327312 8 geles De 50 bp a 3 kb 2% Bromuro de etidio paquete de 8
16595701 8 geles De 50 bp a 3 kb 2% SYBR™ Safe paquete de 8
10664763 8 geles De 10 bp a 400 bp 4% Bromuro de etidio paquete de 8
17146622 8 geles De 10 bp a 500 bp 4% SYBR™ Safe paquete de 8
17116458 Geles 4 x 8 De 10 bp a 500 bp 4% SYBR™ Safe paquete de 32
9 options
Código de producto. 17106458
Marca: Invitrogen™ G820842
Los geles de agarosa prefundidos de alto rendimiento Invitrogen™ E-Gel™ 48 con tinción de gel de ADN SYBR Safe están diseñados para electroforesis de muestras de ADN rápida, cómoda y menos peligrosa.
Invitrogen E-Gel 48 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
Los geles de agarosa prefundidos de alto rendimiento Invitrogen E-Gel 48 con tinción de gel de ADN SYBR Safe están diseñados para electroforesis de muestras de ADN rápida, cómoda y segura. Cada casete de gel de agarosa E-Gel contiene todos los componentes y tinciones necesarios para una separación y un análisis eficaces del gel: solo tiene que cargar las muestras y procesar.
Cada gel contiene 48 pocillos de muestras y cuatro pocillos de marcadores en agarosa de alta resolución al 1 % o 2 % con una longitud de recorrido de 3,2 cm. Los distintos porcentajes de agarosa se utilizan para separar fragmentos de ADN de diferentes tamaños:
• Agarosa al 1 %: Fragmentos de ADN entre 400 bp y 10 kb
• Agarosa al 2 %: Fragmentos de ADN entre 50 bp y 3 kb
Cada casete se etiqueta de forma individual con un código de barras EAN39 que es reconocido por la mayoría de los lectores de códigos de barras robóticos disponibles en el mercado.
Las características de los geles E-Gel 48 incluyen:
Análisis de alto rendimiento: contienen 48 carriles de muestras y 4 carriles de marcadores por gel
Compatible con automatización: adecuado para su uso con las micropipetas multicanal y los robots de manipulación de líquidos de 8 y 12 pines más utilizados
Escalable: resuelve hasta 192 muestras en una ejecución combinando hasta cuatro dispositivos E-Base principal y secundario
Opción más segura: contiene tinción de ADN SYBR Safe, una alternativa más segura al bromuro de etidio
Alto rendimiento: detecta 2–3 ng de ADN de muestra con un intervalo de tiempo de solo ∼ 20 minutos
Opción más segura
Elija los geles tintados de ADN SYBR Safe para minimizar la exposición a factores dañinos y de mutación como el bromuro de etidio o los rayos UV. Los geles de agarosa E-Gel prefabricados con SYBR Safe, en combinación con la iluminación azul, ofrecen una mejor integridad de las muestras y un entorno de trabajo más seguro.
A diferencia del bromuro de etidio, la tinción de ADN más comúnmente incorporada en los geles de agarosa, la tinción de gel de ADN SYBR Safe es una tinción de ADN no tóxica y no mutagénica más segura para el usuario, más segura para el medio ambiente y que puede ahorrar costes generales institucionales en su eliminación.
Análisis rápido y cómodo
Los geles de agarosa E-Gel permiten un análisis rápido y de alto rendimiento con una sensibilidad de detección de 2–3 ng de ADN de muestra por banda y un tiempo de separación 2–3 veces más rápido que el de los geles convencionales que vertemos nosotros mismos.
Cada gel de agarosa E-Gel contiene agarosa, electrodos, tinción de ADN SYBR Safe y un sistema de intercambio de iones sin tampones envasado dentro de un casete desechable seco. La tecnología E-Gel no requiere ninguna preparación de geles o tampones ni pasos de decoloración del gel. Solo tiene que cargar las muestras y procesar.
Marcadores de ácido nucleico
Para un análisis óptimo de ADN en geles de agarosa E-Gel 48, le recomendamos la escalera de ADN de alto rango E-Gel 96 especialmente formulada (Cat. Nro. 12352019) o la escalera de ADN de 50 bp E-Gel (Cat. cat. 10488099). Nuestras escaleras de alta calidad y listas para usar están formuladas utilizando fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía y pueden almacenarse a temperatura ambiente.
Dispositivos de ejecución y obtención de imágenes
Los geles de agarosa E-Gel de alto rendimiento requieren el dispositivo de electroforesis E-base para el procesamiento del gel.
Disponible en una amplia variedad de formatos de gel
Los geles de agarosa E-Gel están disponibles en una amplia variedad de formatos según el porcentaje de gel, la tinción y los pocillos. Los geles de agarosa E-Gel 96 y 48 de alto rendimiento con SYBR Safe están disponibles en porcentajes de gel del 1 % y 2 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatible Ladders Marcador de ADN E-Gel™ Plus Express de 1 kb
Contenido y almacenamiento • Cada caja contiene 8 geles
Almacenar a temperatura ambiente. No congelar.
Evite los puntos fríos cerca de congeladores u otros entornos no controlados.
Porcentaje del gel 2%
Tipo de gel E-Gel
Intervalo de separación De 50 bp a 3 kb
Pocillos Pocillo de 48 + 4
Características ecológicas Menos peligroso
Cantidad Geles 4 x 8
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Gel de agarosa
Stain Type SYBR™ Safe