Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa E-Gel™ 48 con tinte de gel SYBR™ Safe DNA, 2%
Descripción
Includes
Cada caja de geles E-Gel 48 contiene ocho geles y un manual.
Invitrogen E-Gel 48 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
- Cada gel contiene 48 pocillos de muestras y cuatro pocillos de marcadores con una longitud de recorrido de 3,2 cm.
- Cargue el gel E-Gel 48 con una pipeta multicanal o con sistemas de manipulación robótica de líquidos para aumentar el rendimiento
- Se ejecuta en las fuentes de alimentación principal y secundaria integradas
- Las bandas de ADN se resuelven claramente en 20 minutos
- Fragmentos de ADN de entre 50 bp y 3 kb
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Cada caja de geles E-Gel™ 48 contiene 8 geles y un manual Almacenar a temperatura ambiente. |
| Porcentaje del gel | 2% |
| Tipo de gel | E-Gel |
| Intervalo de separación | De 50 bp a 3 kb |
| Pocillos | 48 pocillo |
| Cantidad | 8 geles |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Gel de agarosa |
| Stain Type | Bromuro de etidio |