Learn More
Invitrogen™ E. coli (strain K12/DH10B) NfuA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17928992
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17928992 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17928992
Marca: Invitrogen™ PA5144570
Rabbit Polyclonal Antibody
E. coli (strain K12/DH10B) NfuA Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
Involved in iron-sulfur cluster biogenesis. Binds a 4Fe-4S cluster, can transfer this cluster to apoproteins, and thereby intervenes in the maturation of FeS proteins. Could also act as a scaffoldchaperone for damaged FeS proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno E. coli (strain K12/DH10B) NfuA
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.82 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
génica nfuA
N.º de referencia del gen B1X760
Alias de gen Fe/S biogenesis protein NfuA nfuA ECDH10B_3589
Símbolos de los genes nfuA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant E.coli nfuA protein (31-128aa).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58390684, 82263228
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG