Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de E. coli pASG-IBA sin secreción
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15663728 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Vector:
pASG-IBA103
pASG-IBA105
pASG-IBA123
pASG-IBA143
pASG-IBA145
pASG-IBA162
pASG-IBA164
pASG-IBA167
pASG-IBA168
pASG-IBA23
pASG-IBA3
pASG-IBA43
pASG-IBA45
pASG-IBA5
pASG-IBA62
pASG-IBA64
pASG-IBAwt1
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Código de producto. Vector unitSize
15663728 pASG-IBA3 5 microgramos
15603758 pASG-IBA164 5 microgramos
15613758 pASG-IBA167 5 microgramos
15623748 pASG-IBA103 5 microgramos
15623758 pASG-IBA168 5 microgramos
15633728 pASG-IBAwt1 5 microgramos
15633738 pASG-IBA43 5 microgramos
15643748 pASG-IBA105 5 microgramos
15653738 pASG-IBA45 5 microgramos
15653748 pASG-IBA123 5 microgramos
15663738 pASG-IBA62 5 microgramos
15663748 pASG-IBA143 5 microgramos
15683728 pASG-IBA5 5 microgramos
15683738 pASG-IBA64 5 microgramos
15683748 pASG-IBA145 5 microgramos
15693728 pASG-IBA23 5 microgramos
15693748 pASG-IBA162 5 microgramos
17 options
Código de producto. 15663728
Marca: IBA Lifesciences 54003001
Regula la expresión de proteínas con un vector que transporta el promotor/operador de tetraciclina inducible. El vector de expresión de E. coli IBA Lifesciences GmbH sin secreción permite la expresión de proteínas en E. coli.
  • Los vectores pASG-IBA están diseñados para la expresión de proteínas objetivo sin etiqueta de afinidad en E. coli.
  • El vector lleva un casete de resistencia a la ampicilina para la selección de células de E. coli transformadas, el origen de F1 y ColE1 para un alto número de copias del plásmido y el promotor/operador de tetraciclina inducible para la expresión regulada de proteínas.
  • Los vectores se pueden combinar con cualquier cepa de E. coli, ya que el promotor del tetraciclina trabaja independientemente del fondo genético de E. coli.
  • La expresión de la proteína recombinante se induce mediante la adición de anhidrotetraciclina, que es un derivado de la tetraciclina que no presenta actividad antibiótica.
Tenga en cuenta que la clonación en vectores pASG-IBA AccepTor requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pASG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un vector de entrada.
Especificaciones
Agente inductor Inducible con anhidrotetraciclina
Gen marcador Ampicilina
Promotor Tet
Tipo de producto Vector
Contenido y almacenamiento Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Etiqueta Strep II
Método de clonación Clonación directa
Concentración 250 ng/μl
Primer Adelante
Cantidad 5 μg
Vector pASG-IBA3
Para utilizar con (aplicación) Vector para la expresión recombinante en E. coli