Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de E. coli pASG-IBA sin secreción
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Vector:
pASG-IBA103
pASG-IBA105
pASG-IBA123
pASG-IBA143
pASG-IBA145
pASG-IBA162
pASG-IBA164
pASG-IBA167
pASG-IBA168
pASG-IBA23
pASG-IBA3
pASG-IBA43
pASG-IBA45
pASG-IBA5
pASG-IBA62
pASG-IBA64
pASG-IBAwt1
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Descripción
- Los vectores pASG-IBA están diseñados para la expresión de proteínas objetivo sin etiqueta de afinidad en E. coli.
- El vector lleva un casete de resistencia a la ampicilina para la selección de células de E. coli transformadas, el origen de F1 y ColE1 para un alto número de copias del plásmido y el promotor/operador de tetraciclina inducible para la expresión regulada de proteínas.
- Los vectores se pueden combinar con cualquier cepa de E. coli, ya que el promotor del tetraciclina trabaja independientemente del fondo genético de E. coli.
- La expresión de la proteína recombinante se induce mediante la adición de anhidrotetraciclina, que es un derivado de la tetraciclina que no presenta actividad antibiótica.
Especificaciones
Especificaciones
| Agente inductor | Inducible con anhidrotetraciclina |
| Gen marcador | Ampicilina |
| Promotor | Tet |
| Tipo de producto | Vector |
| Contenido y almacenamiento | Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta Twin-Strep |
| Método de clonación | Clonación directa |
| Concentración | 250 ng/μl |
| Primer | Adelante |
| Mostrar más |