Learn More
3M™ Tapones para oídos de prueba con sonda E-A-Rfit™
Descripción
- Las pruebas cuantitativas basadas en la ciencia proporcionan informes exactos sobre la protección auditiva
- En solo segundos se obtienen resultados rápidos, claros y precisos
- Estos tapones para los oídos están modificados con un tubo de sonda para utilizar durante las pruebas de ajuste con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™
- 50 pares por caja
- Productos 3M PSD para uso exclusivo de profesionales
Compliance
Los tapones para los oídos 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Pequeño |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de adecuación a la salud y seguridad |
| Gran visibilidad | No |
| Modelo | 393-2007-50 |
| Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
| Pares por paquete | 50 pares/caja |
| Material del enchufe | PVC |
| Color del enchufe | Amarillo |
| Corded | Sin cordón |
| Plug Shape | Cilindro |
| Mostrar más |