Learn More
3M™ Tapones para oídos de prueba con sonda E-A-Rfit™
Código de producto. 15729787
Change view
Click to view available options
Modelo:
393-2001-50
393-2002-50
393-2004-50
393-2007-50
393-2008-50
393-2010-50
Tamaño:
Pequeño
Universal
Tipo de producto:
Clásico™pequeño
Express™
FX™
Modelo 1100
Push-Ins™
UltraFit™
Tamaño de la unidad:
50 pares
paquete de 50
Código de producto. Modelo Tamaño Tipo de producto unitSize
15729787 393-2004-50 Universal FX™ paquete de 50
15739787 393-2007-50 Pequeño Clásico™pequeño paquete de 50
15799777 393-2008-50 Universal Express™ paquete de 50
15789637 393-2010-50 Universal Modelo 1100 paquete de 50
15709787 393-2002-50 Universal Push-Ins™ 50 pares
15779637 393-2001-50 Universal UltraFit™ 50 pares
6 options
Código de producto. 15729787
Marca: 3M™ 7000052883
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos tapones para los oídos están modificados con un tubo de sonda para utilizar durante las pruebas de ajuste con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™
  • Las pruebas cuantitativas basadas en la ciencia proporcionan informes exactos sobre la protección auditiva
  • En solo segundos se obtienen resultados rápidos, claros y precisos
  • Estos tapones para los oídos están modificados con un tubo de sonda para utilizar durante las pruebas de ajuste con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™
  • 50 pares por caja
  • Productos 3M PSD para uso exclusivo de profesionales
Compliance
Los tapones para los oídos 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Universal
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de adecuación a la salud y seguridad
Gran visibilidad No
Modelo 393-2004-50
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno
Pares por paquete 50 pares/caja
Material del enchufe Poliuretano
Color del enchufe Amarillo
Corded Sin cordón
Plug Shape Bell
Tipo de producto FX™
Metal Detectable No