Learn More
3M™ Tapones para los oídos E-A-R™ Ultrafit
Descripción
- Mejoran la capacidad del usuario de percibir el habla, las señales de advertencia y el ruido de la maquinaria, al tiempo que reducen de forma eficaz los niveles de ruido dañinos.
- Los tapones para los oídos son ideales para músicos que requieren una protección de atenuación plana.
- Los tapones de forma cónica ayudan a proporcionar un sellado eficaz para una protección más segura.
- Protección eficaz contra niveles moderados de ruido nocivo SNR 21 dB.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, blanco |
| Pares por paquete | 1 par/caja |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 21 dB |
| Corded | Sin cordón |
| Dieléctrico/a/s | No |