Learn More
3M™ Tapones para los oídos E-A-R™ Ultrafit™, con cordones
Código de producto. p-8006571
Click to view available options
Color:
Amarillo
Amarillo, azul
Verde
Reducción del ruido nominal (RRN):
14 dB
20 db
32 db
Material:
Caucho de silicona
Elastómero termoplástico
Polímero elastomérico
Cantidad:
200/paq.
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
50 pares
paquete de 200
Código de producto. 12602565
Marca: 3M™ 7000038199
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones para los oídos Ultrafit amarillos y con cable para proteger de niveles de ruido moderados.
  • El auricular plegable de triple brida se adapta eficazmente a la mayoría de los tamaños de canales auditivos
  • Reducen los niveles de ruido en desde 14 a 32 dB
  • Ideal para entornos sucios, ya que no es necesario enrollar, simplemente empújelos en sus oídos para una protección higiénica
  • Limpie fácilmente con agua jabonosa y vuelva a usarlos una y otra vez, ayudando a reducir los residuos
  • Fijación reutilizable y extraíble del cable: práctica si entra y sale de entornos ruidosos
  • Disponible con una caja de almacenamiento para mantener los tapones de auricular limpios y juntos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo, azul
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Cantidad 50/Paq.
Reducción del ruido nominal (RRN) 32 db
Tipo de producto Tapones para oídos
Material Polímero elastomérico