Learn More
3M™ Tapones para los oídos E-A-R™ Ultrafit™, con cordones
Descripción
- El auricular plegable de triple brida se adapta eficazmente a la mayoría de los tamaños de canales auditivos
- Reducen los niveles de ruido en desde 14 a 32 dB
- Ideal para entornos sucios, ya que no es necesario enrollar, simplemente empújelos en sus oídos para una protección higiénica
- Limpie fácilmente con agua jabonosa y vuelva a usarlos una y otra vez, ayudando a reducir los residuos
- Fijación reutilizable y extraíble del cable: práctica si entra y sale de entornos ruidosos
- Disponible con una caja de almacenamiento para mantener los tapones de auricular limpios y juntos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Cantidad | 200/paq. |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 14 dB |
| Tipo de producto | Tapones para los oídos Ultrafit |
| Material | Caucho de silicona |