Learn More
3M™ Tapones para los oídos E-A-R™ Ultrafit™, con cordones
Código de producto. 12642615
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Amarillo, azul
Verde
Reducción del ruido nominal (RRN):
14 dB
20 db
32 db
Material:
Caucho de silicona
Elastómero termoplástico
Polímero elastomérico
Cantidad:
200/paq.
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
50 pares
paquete de 200
Código de producto. Color Reducción del ruido nominal (RRN) Material Cantidad unitSize
12642615 Amarillo, azul 32 db Elastómero termoplástico 50/Paq. 50 pares
12602565 Amarillo, azul 32 db Polímero elastomérico 50/Paq. 50 pares
11709315 Amarillo 20 db Elastómero termoplástico 50/Paq. 50 pares
15367526 Verde 14 dB Caucho de silicona 200/paq. paquete de 200
4 options
Código de producto. 12642615
Marca: 3M™ 7000103745
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tapones para los oídos Ultrafit amarillos y con cable para proteger de niveles de ruido moderados.
  • El auricular plegable de triple brida se adapta eficazmente a la mayoría de los tamaños de canales auditivos
  • Reducen los niveles de ruido en desde 14 a 32 dB
  • Ideal para entornos sucios, ya que no es necesario enrollar, simplemente empújelos en sus oídos para una protección higiénica
  • Limpie fácilmente con agua jabonosa y vuelva a usarlos una y otra vez, ayudando a reducir los residuos
  • Fijación reutilizable y extraíble del cable: práctica si entra y sale de entornos ruidosos
  • Disponible con una caja de almacenamiento para mantener los tapones de auricular limpios y juntos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo, azul
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Cantidad 50/Paq.
Reducción del ruido nominal (RRN) 32 db
Tipo de producto Tapones para oídos
Material Elastómero termoplástico