Learn More
3M™ Tapones para los oídos E-A-R™ Classic™ Soft™ PP-01-800
Descripción
- Los tapones para los oídos comienzan siendo firmes para permitir un ajuste fácil y después se ablandan con el calor corporal para un ajuste cómodo.
- Espuma termorreactiva patentada.
- Con el tiempo la espuma continúa ablandándose para aportar mayor comodidad.
- Proporciona un excelente sellado debido a que la forma del tapón para los oídos se amolda al canal auditivo.
- La superficie texturizada ayuda a mantener los tapones en su sitio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Tipo de empaquetado | Paquete de almohadillas |
| Pares por paquete | 200 pares/caja |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 28 dB |
| Corded | Sin cordón |
| Tipo de producto | Tapones para los oídos |
| Dieléctrico/a/s | No |