Learn More
3M™ Tapones para los oídos E-A-R™ Classic™
Código de producto. p-8006569
Change view
Click to view available options
Corded:
Con cable
Sin cordón
Reducción del ruido nominal (RRN):
28db
Tamaño de la unidad:
200 pares
250 pares
Código de producto. Corded Reducción del ruido nominal (RRN) unitSize
12354749 Con cable 28db 200 pares
12344749 Sin cordón 28db 250 pares
2 options
Código de producto. 12354749
Marca: 3M™ 7000052844
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una excelente protección auditiva y comodidad durante todo el día. El tapón para los oídos 3M E-A-R Classic ofrece 28 o 29 dB.
Confeccionados con una espuma suave de polímero que absorbe la energía y que ofrece una excelente protección auditiva y comodidad durante todo el día. Ideales para su uso cuando el ruido es un problema, ya sea en el trabajo o en actividades de ocio.
  • El material firme con un tiempo de recuperación lento ayuda a lograr un buen ajuste.
  • Forma cilíndrica especial que se ajusta a la mayoría de los canales auditivos y proporciona un sellado fiable.
  • La baja presión de equilibrio ayuda a reducir la presión en el canal auditivo, lo que aporta mayor comodidad.
  • Un tamaño se ajusta a la mayoría de los usuarios.
  • Excelentes características de atenuación del sonido.
  • Resistente al sudor y a la humedad que ayuda a mejorar la comodidad.
  • Ideal para su uso en condiciones de calor y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Cantidad 200/Paq.
Reducción del ruido nominal (RRN) 28db
Corded Con cable
Tipo de producto Auricular clásico
Modelo Enrollables