Learn More
E 64c, MedChemExpress
Descripción
E 64c is a derivative of naturally occurring epoxide inhibitor of cysteine proteases, a Calcium-activated neutral protease (CANP) inhibitor and a very weak irreversible cathepsin C inhibitor. E 64c exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | E 64c |
| Forma física | Solid |
| CAS | 76684-89-4 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H26N2O5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (795.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@H]1O[C@@H]1C(N[C@H](C(NCCC(C)C)=O)CC(C)C)=O)O |
| Mostrar más |