Learn More
E-64, MedChemExpress
Código de producto. 16459007
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459007 5 mg 5 miligramos
16476418 10 mg 10 miligramos
16473466 25 mg 25 miligramos
16432527 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16459007 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15282
MedChemExpress E-64 (Proteinase inhibitor E 64) is a potent irreversible inhibitor against general cysteine proteases with IC50 of 9 nM for papain.
E-64 (Proteinase inhibitor E 64) is a potent irreversible inhibitor against general cysteine proteases with IC50 of 9 nM for papain.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E-64
Forma física Solid
CAS 66701-25-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H27N5O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Proteinase inhibitor E 64
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (279.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (13.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1O[C@@H]1C(N[C@H](C(NCCCCNC(N)=N)=O)CC(C)C)=O)O
Peso molecular (g/mol) 357.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.41
Porcentaje de pureza 98.0%