Learn More
DZ2002, MedChemExpress
Código de producto. 16457486
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16457486 100 mg 100 miligramos
16493557 50 mg 50 miligramos
16477538 10 mg 10 miligramos
16460018 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16457486
Marca: Medchem Express HY18620
MedChemExpress DZ2002 is a potent and reversible S-Adenosyl-L-homocysteine Hydrolase(SAHH; AdoHcy Hydrolase) inhibitor with Ki of 17.9 nM.
DZ2002 is a potent and reversible S-Adenosyl-L-homocysteine Hydrolase(SAHH
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DZ2002
CAS 33231-14-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13N5O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 61 mg/mL (242.80 mM)
SMILES OC(C(OC)=O)CCN1C(N=CN=C2N)=C2N=C1
Peso molecular (g/mol) 251.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation