missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Dystrophin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (10G10K7)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17709433
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17709433 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17709433

Marca: Invitrogen™ MA542861

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Immunogen sequence: LESQLHRLRQ LLEQPQAEAK VNGTTVSSPS TSLQRSDSSQ PMLLRVVGSQ TSDSMGEEDL LSPPQDTSTG LEEVMEQLNN SFPSSRGRNT PGKPMREDTM.

Dystrophin is the 427kDa protein product of the DMB/BMD gene located on the X chromosome at position Xp21. Western blotting and immunohistochemistry are the two established methods for the detection of abnormalities of dystrophin expression in muscle biopsies. Dystrophin abnormalities are thought to occur in 100% of patients with DMD/BMD, although genetic abnormalities may only be detected in up to 65% of cases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dystrophin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 10G10K7
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica DMD
N.º de referencia del gen P11530, P11531
Alias de gen apodystrophin-3; apodystrophin-I; BMD; CMD3B; dmd; dmd.1; dmd.1.L; DNADMD1; Dp427; Dp71; Duchenne muscular dystrophy (DMD); DXS142; DXS164; DXS206; DXS230; DXS239; DXS268; DXS269; DXS270; DXS272; DXSmh7; DXSmh9; dys; Dystrophin; dystrophin Dp40; dystrophin Dp71 isoform; dystrophin Dp71a; dystrophin Dp71ab; dystrophin Dp71b; dystrophin, gene 1 L homeolog; dystrophin, muscular dystrophy; GS1-19O24.1; mdx; MRX85; Muscular dystrophy Duchenne and Becker types; OTTHUMP00000215592; pke; utrn; utrophin; XELAEV_18012903mg; X-linked muscular dystrophy
Símbolos de los genes DMD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 3586-3685 of human Dystrophin (P11532).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13405, 24907
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.