missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dystrophin Antibody (DMD/3245), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30153066
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30153066 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30153066

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP308706CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dystrophin Monoclonal antibody specifically detects Dystrophin in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dystrophin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon DMD/3245
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen BMDDXS272, CMD3B, DXS142, DXS164, DXS164, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, DXS272, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, dystrophin, dystrophin (muscular dystrophy, Duchenne and Becker types), includes DXS142
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A recombinant fragment (around aa 114-263) of human DMD protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P11532)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1756
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.