missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dystrophin Antibody (DMD/3244), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08702AF350
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Dystrophin Monoclonal antibody specifically detects Dystrophin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Especificaciones
| Dystrophin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| BMDDXS272, CMD3B, DXS142, DXS164, DXS164, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, DXS272, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, dystrophin, dystrophin (muscular dystrophy, Duchenne and Becker types), includes DXS142 | |
| A recombinant fragment (around aa 114-263) of human DMD protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P11532) | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 1756 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| DMD/3244 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido