Learn More
Dysprosium Standard: Dy @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Código de producto. 17909089
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17909089 250 mL 250 ml
17968909 500 mL 500 ml
17989159 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17909089 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPDYN250
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Dysprosium Standard: Dy @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium
CAS 7429-91-6
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Dysprosium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Dy
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dy
Fórmula InChI InChI=1S/Dy
SMILES [Dy]
Nombre IUPAC dysprosium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 162.5
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.929 g/mol