Learn More
Trifluorometanosulfonato de disprosio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048116
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379106 5 g 5 g
11389106 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20252.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 139177-62-1 | C3DyF9O9S3 | 609.69 g/mol
Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate is a water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes. This is an effective catalyst for electrophilic substitution reactions of indoles with imines. Also used as catalyst for Aza-Piancatelli rearrangement, Friedel-Crafts alkylation, ring-opening polymerization reactions, microwave-assisted Kabachnik-Fields condensation, cycloaddition reactions (Lewis-acid catalyst), fries rearrangement and enantioselective glyoxalate-ene reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de disprosio(III) es un ácido de Lewis resistente al agua utilizado en la reacción de aldol de los éteres de sililenol con aldehídos. Este es un catalizador eficaz para las reacciones de sustitución electrofílica de indoles con iminas. También se utiliza como catalizador para el reordenamiento de Aza-Piancatelli, la alquilación de Friedel-Crafts, las reacciones de polimerización de apertura de anillo, la condensación Kabachnik-Fields asistida por microondas, las reacciones de cicloadición (catalizador de ácido de Lewis), el reordenamiento de patatas fritas y las reacciones enantioselectivas de glioxalato-eno.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139177-62-1
Fórmula molecular C3DyF9O9S3
Peso molecular (g/mol) 609.69
Número MDL MFCD00209583
Clave InChI XSVCYDUEICANRJ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo dysprosium iii trifluoromethanesulfonate, tris triflato dysprosium, dy otf 3, dysprosium iii triflate, dysprosium triflate, dysprosium trifluoromethanesulfonate, acmc-20al36, dysprosium 3+ tritriflate, dysprosium tris trifluoromethanesulfonate, dysprosium 3+ ; trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 9938788
Nombre IUPAC disprosio(3+); trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Dy+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate
Fórmula lineal Dy(SO3CF3)3
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 609.69
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dysprosium (III) trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate