Learn More
Disprosio, solución estándar de AAS, Specpure™, Dy 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319159
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319159 100 mL 100 ml
11386339 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088062.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00010982
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium, AAS standard solution
Nombre de nota Dy 1000μg/mL
Forma física Líquido
Concentración Dy2O3 in 5% HNO3
Número UN UN3264
Cantidad 100 mL
Grado Specpure