Learn More
DYRK3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 590.10€
Especificaciones
| Antígeno | DYRK3 |
|---|---|
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18271222
|
Novus Biologicals
NBP2-57912 |
100 μL |
624.00€ 590.10€ / 100 microlitros Ahorro 33.90€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18617858
|
Novus Biologicals
NBP2-57912-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
DYRK3 Polyclonal specifically detects DYRK3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| DYRK3 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Protein Kinase | |
| dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 3, dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 3, dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 5, DYRK5, EC 2.7.12, EC 2.7.12.1, hYAK3-2, protein kinase Dyrk3, REDKRED, Regulatory erythroid kinase | |
| DYRK3 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| 8444 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:GVYDTFMMIDETKCPPCSNVLCNPSEPPPPRRLNMTTEQFTGDHTQHFLDGGEMKVEQLFQEFGNRKSNTIQ | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only