Learn More
Tocris Bioscience™ Dynole 34-2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18025202
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18025202 10 mg 10 miligramos
18014112 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18025202
Marca: Tocris Bioscience™ 4222/10
Dynamin I inhibitor
Dynamin I inhibitor (IC50 = 1.3 μM). Inhibits receptor-mediated endocytosis (RME) (IC50 = 5.0 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1128165-88-7
Fórmula molecular C25H36N4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dynamin Inhibitors
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.58
Pureza >99%
Peso molecular 408.59