Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento DYNEO-™ DD-BC4
Código de producto. 15940257
Click to view available options
Incluye:
Interfaz RS232
Interfaz analógica
Interfaz no incluida
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15940257
Marca: JULABO™ 9021504
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones internas y externas, equipadas con depósitos de baño cerrados. Los depósitos bien aislados incluyen una bobina para la refrigeración. Un grifo de drenaje integrado hace que el vaciado del depósito sea seguro y limpio.
  • Adecuado para aplicaciones internas y externas
  • Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
  • Caudal de 22 l/min, presión de 0,6 bar
  • Fácil conmutación entre circulación interna y externa
  • Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
  • La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
  • Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
  • Conexión Pt100 externa integrada
  • puerto USB
  • Cubierta de baño incluida con la entrega
  • El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro.
  • Aislamiento térmico de alta calidad del depósito de baño
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 L a 4,5 L
Caudal 8 a 23 L/min
Pantalla Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas)
Circulación externa Sí
Características Baño de circulación calefactado
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye Interfaz no incluida
Modelo DYNEO™ DD-BC4
Flujo parcial De 0,1 a 0,6 bar
Temperatura máxima (métrico) De 20 °C a 200 °C
Estabilidad de la temperatura ±0.01°C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 13 × 15/15 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 23 × 41 × 42 cm
Peso (métrico) 8,5 kg
Tensión 200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz