Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento DYNEO-™ DD-BC26
Click to view available options
Incluye:
Interfaz RS232
Interfaz analógica
Interfaz no incluida
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adecuado para aplicaciones internas y externas
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Caudal de 22 l/min, presión de 0,6 bar
- Fácil conmutación entre circulación interna y externa
- Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
- La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
- Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
- Conexión Pt100 externa integrada
- puerto USB
- Cubierta de baño incluida con la entrega
- El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro.
- Aislamiento térmico de alta calidad del depósito de baño
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 19 L a 26 L |
| Caudal | 8 a 23 L/min |
| Pantalla | Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas) |
| Circulación externa | Sí |
| Características | Baño de circulación calefactado |
| Capacidad calorífica | 2 kW |
| Incluye | Interfaz no incluida |
| Modelo | DYNEO™ DD-BC26 |
| Flujo parcial | De 0,1 a 0,6 bar |
| Temperatura máxima (métrico) | De 20 °C a 200 °C |
| Mostrar más |