Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento/refrigeración DYNEO™ DD-601 F
Código de producto. 15970277
Change view
Click to view available options
Incluye:
Interfaz RS232
Interfaz analógica
Interfaz no incluida
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
15970277 Interfaz analógica cada uno
15960277 Interfaz no incluida cada uno
15980277 Interfaz RS232 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15970277 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9021705.A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación tienen un amplio intervalo de temperatura de trabajo. Los baños de circulación con refrigeración son adecuados para aplicaciones internas y externas. La capacidad de la bomba es de 22 l/min con una presión de 0,6 bar. Las máquinas de refrigeración funcionan de forma precisa y fiable incluso a temperaturas ambiente elevadas de hasta + 40 °C.
  • Potentes máquinas de refrigeración
  • Adecuado para aplicaciones internas y externas
  • El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
  • Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
  • Caudal de 22 l/min, presión de 0,6 bar
  • Fácil conmutación entre circulación interna y externa
  • Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
  • La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
  • Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
  • Conexión Pt100 externa integrada
  • puerto USB
  • Interfaz RS232 o interfaces analógicas (opcional)
  • Cubierta de baño incluida con la entrega
  • El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro
Especificaciones
Descripción Baño de circulación calefactado/efrigeración
Capacidad (métrico) De 8 L a 10 L
Capacidad de refrigeración 0,6 kW
Caudal 8 a 23 L/min
Pantalla Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas)
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye Interfaz analógica
Modelo DYNEO™ DD-601F
Flujo parcial De 0,1 a 0,6 bar
Temperatura máxima (métrico) De - 35 °C a 200 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36 × 46 × 74 cm
Fondo interior (métrico) 20 cm
Peso (métrico) 38,2 kg
Tensión 100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 200-230 V/50-60 Hz