Learn More
Julabo™ Baño de circulación de calentamiento/refrigeración DYNEO™ DD-600 F
Código de producto. 15960221
Change view
Click to view available options
Incluye:
Interfaz RS232
Interfaz no incluida
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
15960221 Interfaz no incluida cada uno
15970221 Interfaz RS232 cada uno
2 options
Código de producto. 15960221
Marca: Julabo™ 9021704
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nueva tecnología de control de temperatura para aplicaciones exigentes
Los baños de circulación refrigerados DYNEO™ DD tienen un amplio intervalo de temperaturas de trabajo. Los baños de circulación con refrigeración son adecuados para aplicaciones internas y externas. La pantalla multilingüe en color de 88,9 mm (3,5 pulgadas) y el exclusivo mando giratorio proporcionan un funcionamiento sencillo e intuitivo. La capacidad de la bomba es de 22 l/min con una presión de 0,6 bar. Las máquinas de refrigeración funcionan de forma precisa y fiable incluso a temperaturas ambiente elevadas de hasta + 40 °C.
Ventajas:
  • Potentes máquinas de refrigeración
  • Adecuado para aplicaciones internas y externas
  • El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
  • Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
  • Caudal de 22 l/min, presión de 0,6 bar
  • Fácil conmutación entre circulación interna y externa
  • Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
  • La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
  • Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
  • Conexión Pt100 externa integrada
  • puerto USB
  • Interfaz RS232 o interfaces analógicas (opcional)
  • Cubierta de baño incluida con la entrega
  • El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro.
Especificaciones técnicas:
  • Intervalo de temperatura de trabajo: de  - 35 a + 200 °C
  • Control de temperatura: PID
  • Estabilidad de la temperatura: ± 0,01
  • Pantalla de temperatura: Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas)
  • Ajuste/resolución de pantalla: 0,01 °C
  • Interfaces digitales: USB
  • Compresor de refrigeración: Aire
  • Caudal de capacidad de la bomba (l/min): De 8 a 23
  • Presión de flujo de la capacidad de la bomba (psi): 1,5 – 8,7
  • Abertura del baño/profundidad del baño (An × P × Al en pulgadas): 5,1 x 5,9/5,9
  • Conexiones de bomba M16 × 1
  • Diámetro del conector dentado (diámetro interior/mm): 8 / 12
  • Volumen de llenado en (litros): 5 - 7,5
  • Etapa de refrigerante 1:  R452A
  • Etapa de volumen de llenado de refrigerante 1 (g): 150
  • Fase equivalente de dióxido de carbono 1 (t): 0,321
  • Temperatura ambiente: De 5 a 40 °C
  • Dimensiones An × P × Al (pulgadas): 17,3 x 16,1/17,3
  • Peso: 54,5 lb
  • Cubierta de baño: integrada
Especificaciones
Descripción Baño de circulación de calentamiento/refrigeración
Capacidad (métrico) De 5 a 7,5 l
Capacidad de refrigeración 0,6 kW
Caudal De 8 a 23 l/min
Pantalla Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas)
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye Interfaz no incluida
Modelo DYNEO™ DD-600F
Flujo parcial De 0,1 a 0,6 bar
Temperatura máxima (métrico) De - 35 a 200 °C
Dimensiones (L x An x Al) Interior 33 × 47 × 69 cm
Fondo interior (métrico) 15 cm
Tensión 100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 200-230 V/50-60 Hz