Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento/refrigeración DYNEO™ DD-300 F
Código de producto. 15930277
Change view
Click to view available options
Incluye:
Interfaz RS232
Interfaz analógica
Interfaz no incluida
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
15930277 Interfaz analógica cada uno
15920277 Interfaz no incluida cada uno
15940277 Interfaz RS232 cada uno
3 options
Código de producto. 15930277
Marca: JULABO™ 9021703.A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación tienen un amplio intervalo de temperatura de trabajo. Los baños de circulación con refrigeración son adecuados para aplicaciones internas y externas. La capacidad de la bomba es de 22 l/min con una presión de 0,6 bar. Las máquinas de refrigeración funcionan de forma precisa y fiable incluso a temperaturas ambiente elevadas de hasta + 40 °C.
  • Potentes máquinas de refrigeración
  • Adecuado para aplicaciones internas y externas
  • El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
  • Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
  • Caudal de 22 l/min, presión de 0,6 bar
  • Fácil conmutación entre circulación interna y externa
  • Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
  • La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
  • Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
  • Conexión Pt100 externa integrada
  • puerto USB
  • Interfaz RS232 o interfaces analógicas (opcional)
  • Cubierta de baño incluida con la entrega
  • El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro
Especificaciones
Descripción Baño de circulación calefactado/efrigeración
Capacidad (métrico) De 3 L a 4 L
Capacidad de refrigeración 0,3 kW
Caudal 8 a 23 L/min
Pantalla Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas)
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye Interfaz analógica
Modelo DYNEO™ DD-300F
Flujo parcial De 0,1 a 0,6 bar
Temperatura máxima (métrico) De - 20 °C a 200 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 × 42 × 66 cm
Fondo interior (métrico) 15 cm
Peso (métrico) 27,7 kg
Tensión 100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 230 V/50 Hz, 230V/60 Hz