missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DYNC1LI2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16646974
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16646974 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16646974

Marca: Invitrogen™ PA5100491

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total DYNC1LI2.

Cytoplasmic dynein is a microtubule-associated motorprotein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DYNC1LI2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica DYNC1LI2
N.º de referencia del gen O43237, Q62698, Q6PDL0
Alias de gen AA409702; C920003I06; cytoplasmic dynein 1 light intermediate chain 2; Dncli2; Dnclic2; Dync1li2; dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 2; dynein light intermediate chain 2, cytosolic; dynein, cytoplasmic 1 light intermediate chain 2; dynein, cytoplasmic 1, light intermediate chain 2; dynein, cytoplasmic, light intermediate chain 2; dynein, cytoplasmic, light intermediate polypeptide 2; fc08b04; hypothetical protein LOC550362; LIC2; LIC-2; LIC-2 dynein light intermediate chain 53/55; LIC53/55; wu:fc08b04; zgc:112480
Símbolos de los genes DYNC1LI2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human DYNC1LI2(Accession O43237), corresponding to amino acid residues E172-N222.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1783, 234663, 81655
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.