Learn More
DYNC1LI1 Monoclonal Antibody (OTI1H4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200010652
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17574441 30 μL 30 microlitros
17554441 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17574441
Marca: Origene Technologies TA501511S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
DYNC1LI1 Monoclonal antibody specifically detects DYNC1LI1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Especificaciones
Antígeno DYNC1LI1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H4
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica DYNC1LI1
N.º de referencia del gen Q9Y6G9
Alias de gen 1110053F02Rik; Cytoplasmic dynein 1 light intermediate chain 1; DLC-A; DNCLI1; Dnclic1; Dync1li1; dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 1; dynein light chain A; Dynein light intermediate chain 1, cytosolic; dynein, cytoplasmic, light intermediate chain 1; dynein, cytoplasmic, light intermediate polypeptide 1; LIC1; LIC-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human DYNC1LI1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51143
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b