missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DYNC1LI1 Monoclonal Antibody (OTI1C5), TrueMAB™, OriGene
Descripción
DYNC1LI1 Monoclonal antibody specifically detects DYNC1LI1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DYNC1LI1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI1C5 |
| Concentración | 0.44 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | MOB3B |
| N.º de referencia del gen | Q86TA1 |
| Alias de gen | 1110053F02Rik; Cytoplasmic dynein 1 light intermediate chain 1; DLC-A; DNCLI1; Dnclic1; Dync1li1; dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 1; dynein light chain A; Dynein light intermediate chain 1, cytosolic; dynein, cytoplasmic, light intermediate chain 1; dynein, cytoplasmic, light intermediate polypeptide 1; LIC1; LIC-1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?