Learn More
Thermo Scientific™ DyNAmo HS SYBR Green qPCR Kit
Código de producto. 10788298 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
2500 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
2500 reacciones
Código de producto. 10788298
Marca: Thermo Scientific™ F410L
Contiene una ADN polimerasa Thermus brockianus modificada y todos los demás reactivos necesarios para la qPCR.
El usuario solo tiene que añadir el ADN molde y los primers de PCR. La ADN polimerasa modificada de este kit incorpora un dominio no específico de unión al ADN que da estabilidad física al complejo de ADN polimerasa. El colorante de referencia pasivo ROX también se suministra con el kit en un tubo aparte para instrumentos que requieren normalización ROX.
  • Especificidad fuerte: La mezcla maestra DyNAmo HS SYBR Green minimiza la formación de dímeros de primer no deseados y la extensión de primers no ligados específicamente durante la preparación de la reacción.
  • Detección de muy sensible: La mezcla maestra optimizada permite la detección reproducible de plantillas con un número bajo de copias.
  • Amplio intervalo dinámico: El kit de qPCR DyNAmo HS SYBR Green detecta tan solo una copia del gen objetivo y logra un intervalo dinámico de hasta ocho órdenes de magnitud.
  • Cómodos de usar: Mezcla maestra 2X, un solo tubo; colorante de referencia pasivo ROX suministrado en un vial aparte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X (mezcla de qPCR Dynamo HS SYBR Green), 50X (colorante ROX)
Contenido y almacenamiento Contiene:
•5 x 1 ml de mezcla de qPCR DyNAmo HS SYBR Green (2X)
• 250 μl colorante ROX 50X, 25 μM
Almacenar a -20 °C
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Tbr
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7700, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, BioRad CFX96™, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Sistema de detección de secuencias 5700, Sistema StepOnePlus™, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Sistema StepOne™, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler
Tipo de kit Kit de qPCR DyNAmo HS SYBR Green
Línea de productos DyNAmo
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 500 reacciones
Suficiente para 500 reacciones de 20 μl cada una, 200 reacciones de 50 μl cada una
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 5 x 1 ml