Learn More
DyNAmo Flash SYBR™ DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit
Código de producto. p-4527033 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
2500 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
200 reacciones
40 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10379167 500 reacciones 200 reacciones
10751120 100 reacciones 40 reacciones
10334009 2500 reacciones 1000 reacciones
3 options
Código de producto. 10379167
Marca: DyNAmo Flash SYBR™ F415L
Developed for fast real-time qPCR, the kit provides qPCR results faster than most SYBR Green kits without compromising the qPCR performance.
A DNA-binding domain attached to the polymerase in this kit improves the physical stability of the polymerase-DNA complex, thus enhancing the processivity and robustness of the amplification. The high amplification efficiency of DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit gives reliable quantification and early Cq values. Due to the high signal intensity, DyNAmo Flash SYBR Green qPCR provides an excellent signal-to-noise ratio.
  • Protocolos extremadamente rápidos: Paso combinado de recocido y extensión de tan solo 15 seg.
  • Detección específica y sensible de una amplia gama de concentraciones de plantilla
  • El dUTP incluido permite el uso de la UNG para la prevención de la contaminación cruzada.
  • Práctica mezcla maestra 2X y protocolo optimizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X (mezcla de qPCR DyNAmo Flash SYBR Green), 50X (colorante ROX)
Contenido y almacenamiento Contiene:
•5 x 1 ml de mezcla DyNAmo Flash SYBR Green qPCR (2X)
• 1 x 250 μl 50X de colorante ROX, 25μM
Almacenar a -20 °C
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Tbr
Velocidad de reacción Fast
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7700, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, BioRad CFX96™, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Sistema de detección de secuencias 5700, Sistema StepOnePlus™, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Sistema StepOne™, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler
Tipo de kit Kit para qPCR DyNAmo Flash SYBR Green
Línea de productos DyNAmo Flash
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 500 reacciones
Suficiente para 500 Reacciones de 20 μl, 200 Reacciones de 50 μl
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 5 x 1 ml