Learn More
DyNAmo Flash DyNAmo Flash Probe qPCR Kit
Código de producto. 10785340 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
2500 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
200 reacciones
40 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10785340 2500 reacciones 1000 reacciones
10659599 500 reacciones 200 reacciones
10491348 100 reacciones 40 reacciones
3 options
Código de producto. 10785340
Marca: DyNAmo Flash F455XL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Mezcla para qPCR DyNAmo Flash (2X); colorante X50 ROX, 25 μM
La elección perfecta para la qPCR rápida basada en sonda. Los reactivos optimizados y los tiempos de ciclo extraordinariamente cortos proporcionan la máxima velocidad, lo que aumenta el procesamiento de muestras.
DyNAmo Flash Probe qPCR Kit is the perfect choice for fast probe-based qPCR. The optimized reagents and extremely short cycling times deliver maximum speed thus increasing sample throughput. Significant time savings are achieved with both conventional and fast real-time PCR instruments. Performance of the DyNAmo Flash Probe qPCR Kit is based on an efficient hot start Thermus brockianus DNA polymerase. Sensitivity and the excellent amplification efficiency across a wide range of template concentrations guarantee reproducible results.
DyNAmo Flash Probe qPCR Kit is optimized for hydrolysis probes (e.g., TaqMan probes) and it can be used with both block- and capillary-based realtime PCR instruments.
  • Protocolos extremadamente rápidos: paso combinado de recocido y extensión de tan solo 15 seg.
  • Detección específica y sensible de una amplia gama de concentraciones de plantilla
  • El dUTP incluido permite el uso de la UNG para la prevención de la contaminación cruzada.
  • Práctica mezcla maestra 2X y protocolos optimizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X (mezcla de qPCR DyNAmo Flash), 50X (colorante ROX)
Contenido y almacenamiento Contiene:
•Mezcla de qPCR Dynamo Flash de 25 x 1 ml (2X)
• 1 x 1,25 ml de colorante ROX 50X, 25 μm
Almacenar a -20 °C
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Tbr
Velocidad de reacción Fast
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7700, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, BioRad CFX96™, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Sistema de detección de secuencias 5700, Sistema StepOnePlus™, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Stratagene Mx4000, Sistema StepOne™, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad MyiQ, BioRad iQ5, BioRad iCycler iQ, Cepheid SmartCycler, Stratagene Mx3005P
Tipo de kit Kit de qPCR para sonda DyNAmo Flash
Línea de productos DyNAmo Flash
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Suficiente para 2500 reacciones de 20 μl, 1000 reacciones de 50 μl
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
N.º de reacciones 2500 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 25 x 1 ml