Includes
Mezcla para qPCR DyNAmo Flash (2X); colorante X50 ROX, 25 μM
DyNAmo Flash Probe qPCR Kit is the perfect choice for fast probe-based qPCR. The optimized reagents and extremely short cycling times deliver maximum speed thus increasing sample throughput. Significant time savings are achieved with both conventional and fast real-time PCR instruments. Performance of the DyNAmo Flash Probe qPCR Kit is based on an efficient hot start Thermus brockianus DNA polymerase. Sensitivity and the excellent amplification efficiency across a wide range of template concentrations guarantee reproducible results.
DyNAmo Flash Probe qPCR Kit is optimized for hydrolysis probes (e.g., TaqMan probes) and it can be used with both block- and capillary-based realtime PCR instruments.
- Protocolos extremadamente rápidos: paso combinado de recocido y extensión de tan solo 15 seg.
- Detección específica y sensible de una amplia gama de concentraciones de plantilla
- El dUTP incluido permite el uso de la UNG para la prevención de la contaminación cruzada.
- Práctica mezcla maestra 2X y protocolos optimizados
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X (mezcla de qPCR DyNAmo Flash), 50X (colorante ROX) |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: •Mezcla de qPCR DyNAmo Flash de 5 x 1 ml (2X) • 1 x 250 μl de colorante ROX 50X, 25 μm Almacenar a -20 °C |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Tbr |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Para utilizar con (equipo) | 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, MJ Chromo4, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, BioRad iQ5, BioRad iCycler iQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P |
| Tipo de kit | Kit de qPCR para sonda DyNAmo Flash |
| Mostrar más |