missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Dynamic OB
Descripción
- Transpirabilidad, ligereza, comodidad
- Conforme con ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela exterior de TPU antideslizante
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Tejido de punto blanco repelente al agua y transpirable
- Correa de talón plegable
- Tratamiento higienizado
- Plantilla extraíble ACC Wave
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hebilla | Acero inoxidable |
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347: 2012, OB, A, E, FO, SRC, ESD |
| Tipo de tapón | Correa de talón plegable |
| Color | Blanco |
| Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
| Material | Textiles |
| Tamaño | 35 |
| Características exclusivas | Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent |
| Material de la suela | Poliuretano termoplástico |
| Modelo | Zuecos |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?