Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo blancos Dynamic OB
Código de producto. 16338171
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16338171 35 1 par
16348171 36 1 par
16358171 37 1 par
16368171 38 1 par
16378171 39 1 par
16388171 40 1 par
16398171 41 1 par
16308181 42 1 par
16318181 43 1 par
16328181 44 1 par
16338181 45 1 par
16348181 46 1 par
16358181 47 1 par
16368181 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 16338171 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 3732535
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Zuecos de trabajo blancos ABEBA™ Dynamic OB con correa de talón plegable, plantilla ACC Wave reemplazable y suela exterior de TPU antideslizante.
  • Transpirabilidad, ligereza, comodidad
  • Conforme con ISO 20347: 2012, OB SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela exterior de TPU antideslizante
  • Buena amortiguación
  • Absorción de energía en la zona del talón
  • Tejido de punto blanco repelente al agua y transpirable
  • Correa de talón plegable
  • Tratamiento higienizado
  • Plantilla extraíble ACC Wave
Especificaciones
Material de la hebilla Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347: 2012, OB, A, E, FO, SRC, ESD
Tipo de tapón Correa de talón plegable
Color Blanco
Material de revestimiento Forro de iones de plata transpirable
Material Textiles
Tamaño 35
Características exclusivas Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent
Material de la suela Poliuretano termoplástico
Modelo Zuecos
Cantidad de embalaje 1 par
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20347: 2012; DIN EN 61340